Permanent marker
Permanent marker
Permanent marker
Certificats
3 variantes
Product Details & Documents
This versatile paint marker dispense a fast-drying, high-gloss enamel paint for permanent marking, lettering, coding and numbering of both interior and exterior surfaces of metal, plastic, printed circuit boards, glass, wood, paper, leather, textiles, etc. This marker can write on porous or non-porous; rough or smooth; wet, oily or dry surfaces.
  • Marks are permanent
  • Withstand heat and weathering under adverse conditions
  • Available in different lead-free colours
  • With long-lasting replaceable fiber tips
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • Permanent marker, fiber tip
    noir
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 31.80
    SFr. 31.80
    1 * 1 ST
       SFr. 31.80
  • Permanent marker, fiber tip
    argenté
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 31.30
    SFr. 31.30
    1 * 1 ST
       SFr. 31.30
  • Permanent marker, fiber tip
    vert
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 32.70
    SFr. 32.70
    1 * 1 ST
       SFr. 32.70
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..