NBB®-B, bouillon
NBB®-B, bouillon
Bouillon NBB® (NBB®-B), 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9
N° de catalogue 710-0741
Fournisseur:   DOEHLER GROUP
NBB®-B, bouillon
N° de catalogue 710-0741
Fournisseur:  DOEHLER GROUP
Numéro CAS:  
NBB®-B, bouillon
NBB®-B, bouillon
Bouillon NBB® (NBB®-B), 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 198.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 9 ST
Product Details & Documents
Milieu liquide sélectif pour la détection rapide de traces dans la culture de levures. Sous sa marque NBB®, Döhler propose des milieux de culture innovants pour la détection rapide et fiable des microorganismes contaminant les boissons (par exemple, les bactéries Lactobacillus, Pectinatus et Megasphaera), et ce dans tous les échantillons provenant de brasseries, ainsi que pour l'industrie du vin. NBB®-B est un milieu de culture liquide avec colorant indicateur, qui permet de détecter les microorganismes contaminant la bière dans les échantillons de levures, ou qui peut être utilisé comme milieu d'enrichissement.
  • Utilisation directe de milieu liquide
  • Dépistage visuel simple grâce au changement de couleur de l'indicateur, qui passe du rouge au jaune
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    9
  • Normes:
    -
  • Désignation:
    Bouillon NBB® (NBB®-B), 250 ml
  • Remplissage:
    250 ml