Gélose nutritive (DEV)
Gélose nutritive (DEV)
Gélose DEV, -, 250 ml, Bottle, 9
N° de catalogue 710-0747
Fournisseur:   DOEHLER GROUP
Gélose nutritive (DEV)
N° de catalogue 710-0747
Fournisseur:  DOEHLER GROUP
Numéro CAS:  
Gélose nutritive (DEV)
Gélose nutritive (DEV)
Gélose DEV, -, 250 ml, Bottle, 9
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 62.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 9 ST
Product Details & Documents
Gélose complexe pour la numération totale sur plaque, par exemple dans l'eau, conformément aux normes DEV (Deutsche Einheitsverfahren - méthodes normalisées allemandes publiées par l'organisme allemand de normalisation DIN). Conformément aux normes DEV, la gélose nutritive convient à la culture de bactéries et à la détermination du nombre total de bactéries avec des besoins nutritionnels moyens dans l'eau et les denrées alimentaires. Elle répond aux exigences de l'article 35 de la LMBG (loi allemande sur les denrées alimentaires et de première nécessité), des normes DEV – méthodes standard allemandes – et de la norme DIN 38411. La gélose nutritive, conformément aux normes DEV, convient à l'analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
• Eau potable
• Eau de source
• Eau de table et eau minérale
• Eau de puits
• Eau de rinçage
• Denrées alimentaires
  • Prêt à l'emploi – liquéfaction possible directement dans le flacon
  • Application universelle – milieu de culture de base pour la filtration sur membrane, la méthode du milieu coulé et la méthode d'isolement
  • Résultats fiables au bout de 1-2 jours – détection rapide pour la détermination de la numération totale viable
It meets the requirements of § 35 LMBG, the DEV – German standard method – and DIN 38411. The nutrient agar in accordance with DEV is suitable for your quantitative and qualitative analysis of:
• drinking water
• spring water
• table and mineral water
• well water
• rinse water
• food
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    9
  • Normes:
    -
  • Désignation:
    Gélose DEV
  • Remplissage:
    250 ml
Spécifications