ContactUsLinkComponent
Chronomètre analogique, Méga Minute
Catalog # 609-0148
Supplier:  HANHART
undefined
Chronomètre analogique, Méga Minute
Catalog # 609-0148
Supplier:  HANHART
Specifications
  • Ø:
    55 mm
  • Couleur:
    chrome
  • Désignation:
    Mega Minute, levier, sept rubis, 1/5 s, 60 min., 125 g
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Chronomètre avec aiguille des minutes à ressort central pour mesurer jusqu'à 60 minutes.
  • Boîtier chromé et poli, découpe au diamant
  • Enregistreur 1/5 secondes
  • Une excellente lisibilité grâce à une échelle des minutes à double dimension de couleur contrastée et à une aiguille des minutes à ressort
  • Mouvements du levier de précision (7 rubis)
  • Protection antichoc, protection supplémentaire contre la poussière et l'eau