Multiple wafer shipping boxes for 2,5" and smaller wafer handling
Référence ENTEH6620-0009
Fournisseur: ENTEGRIS
Spécifications
- Désignation:Assembly, shrink-wrapped, PP, natural
- Cdt:80
Spécifications
À propos de cet article
- Full-depth wafer protection
- Positive cover alignment
- Individual wafer support springs
- Stackable
- Assembly overall size: 160×60×67 mm
- Pitch: 4,76 mm