ContactUsLinkComponent
Distillation à la vapeur de matières volatiles, VAPODEST® 200
Catalog # 705-0857
Supplier:  GERHARDT
undefined
Distillation à la vapeur de matières volatiles, VAPODEST® 200
Catalog # 705-0857
Supplier:  GERHARDT
Specifications
  • Désignation:
    VAPODEST® 200
  • Modèle:
    VAPODEST® 200
  • Temps de distillation typique:
    3,5 min
  • Affichage:
    Touchscreen, 7", TFT
  • Poids:
    ~34 kg
  • L×P×H:
    527×390×697 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
VAPODEST® 200 is the ideal instrument for distillation of volatiles, SO₂, alcohol and phenol.
  • Intelligent supervision of all vital functions
  • Programmable, automatic addition of NaOH
  • Programmable distillation and reaction time
  • Efficient with programmable steam power 10 to 100%
  • 7" TFT fully coloured display and easy menu navigation
VAP 200 est conforme aux exigences en matière de gestion des données des laboratoires accrédités (ISO 17025, BPL).