ContactUsLinkComponent
Anion exchange columns, Dionex™, IonPac™ AS19
Anion exchange columns, Dionex™, IonPac™ AS19
Fournisseur:  DIONEX
Certificats
Anion exchange columns, Dionex™, IonPac™ AS19
Fournisseur:  DIONEX
Spécifications
  • Catalog No:
  • DION062887
  • DION062886
  • DION062885
  • DION062888
  • Pression max.:
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • Plage de pH:
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14