DNA gel loading buffer 6X
6X DNA loading buffer, 5× 1 ml, 5
N° de catalogue LONZ50655
Fournisseur: LONZA
Aller à
Product Details & Documents
This buffer is a Ficoll based loading buffer containing Ficoll®, EDTA, xylene cyanol, and bromophenol blue. Ideal for separation of DNA fragments with improved resolution.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:5
- Désignation:6X DNA loading buffer, 5× 1 ml
Spécifications
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCdtDisponibilitéPrix