VWR® Q path® Safesolv, Solvent Substitute
Katalognr. 00699464.
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Type de conditionnement:Bidon Plastique
- Cdt:5 L
- Désignation:Safesolv Q path® solvent substitute
Technische Daten
Über diesen Artikel
Q Path® Safesolv est un substitut non dangereux du xylène ou du toluène. Il est compatible avec le milieu de montage Q Path® Safemount référence 00647520. Il est utilisé à la place du xylène, du toluène, du méthylecyclohexane ou d'autres solvants au cours des étapes de déshydratation des préparations histologiques, ainsi que pendant les phases de coloration et de montage de lamelles.
- Clear colourless liquid