Flexible brushes, nylon
Flexible brushes, nylon
Flexible brush, with rubber coated handle, Nylon, 190 mm, 32 mm, 450 mm
N° de catalogue JMBR4470/0045
Fournisseur:   JM BROSSERIE
Flexible brushes, nylon
N° de catalogue JMBR4470/0045
Fournisseur:  JM BROSSERIE
Flexible brushes, nylon
Flexible brush, with rubber coated handle, Nylon, 190 mm, 32 mm, 450 mm
Prix
SFr. 30.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexible brushes made of nylon hair with rubber coated handle, a sheath of polyvinyl chloride.
Spécifications
  • Matériau des poils:
    Nylon
  • Ø tête de la brosse:
    32 mm
  • Désignation:
    Flexible brush, with rubber coated handle
  • Seq:
    01
  • Longueur totale:
    450 mm
  • Longueur tête de la brosse:
    190 mm