Spectrophotomètre visible, photoLab® 7100
705-0921
: WTW
- Modèle:photoLab® 7100
- Source de lumière:Lampe halogène au tungstène
- Mémoire:5000 ; 500 spectres (300 - 900 nm) ; 400 valeurs cinétiques avec 150 valeurs
- Désignation:Spectrophotomètre visible
- Vitesse de balayage:700 − 2000 nm/minutes in 1 ; 2 ; 5 ; 10 nm steps of wavelength range
- L×P×H:404×314×197 mm
- Gamme de longueur d'onde:320 - 1100 nm
- Précision de la longueur d'onde:±0,5 nm
- Affichage:Backlit 7” colour display for extensive graphical evaluation
- Interfaces:2× USB, Ethernet
- Modes de mesure:Absorbance, % transmission, concentration, spectrum, kinetics
- Nbre de méthodes:Over 200 pre-programmed methods, 1000 user-defined methods, 20 profiles for kinetics and spectra, comprehensive programming options
- Design optique:Monochromator with grating and step motor / reference beam
- Largeur de bande spectrale:4 nm
- Poids:4,5 kg
- Cdt:1
Le photoLab® 7100 Vis combine l'analyse de routine avec l'analyse spectrale et la procédure innovante OptRF.
- Conseils d'utilisation de l'écran couleur brillant
- Outils de programmation en plusieurs étapes et sur plusieurs longueurs d'onde
- Gestion des données photoLab® color + incluse
- Analyse de routine avec reconnaissance des codes-barres et adaptation automatique de la plage de mesure pour toutes les tailles de cuvettes
: Options conformes aux normes CIE et autres options de mesure colorimétrique avec progiciel pour PC photoLab® color+Data spectral.