Quality control test suspensions
Quality control test suspensions
Fournisseur:   CROSSTEX
Quality control test suspensions
Fournisseur:  CROSSTEX
Certificats
Quality control test suspensions
5 variantes
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
  • 10 ml pro vial
  • 100 dose
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Bacillus subtilis
    10 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL - 403.00 SFr.
    403.00 SFr.
    1 * 10 mL
       403.00 SFr.
  • Clostridium sporogenes
    10 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL - 324.00 SFr.
    324.00 SFr.
    1 * 10 mL
       324.00 SFr.
  • Geobacillus stearothermophilus
    10 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL - 776.00 SFr.
    776.00 SFr.
    1 * 10 mL
       776.00 SFr.
  • Aspergillus brasiliensis
    10 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL - 554.00 SFr.
    554.00 SFr.
    1 * 10 mL
       554.00 SFr.
  • Bacillus atrophaeus
    10 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL - 656.00 SFr.
    656.00 SFr.
    1 * 10 mL
       656.00 SFr.