Distributeur d'ampoules pour nettoyage oculaire, QuickFix & Rinse
N° de catalogue 118-0477
Fournisseur: Plum Safety
Spécifications
- Désignation:Distributeur mural QuickFix & Rinse, avec 45 pansements élastiques et 5 ampoules de solution oculaire de 20 ml
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Ce distributeur mural contient 45 pansements élastiques et 5 ampoules de 20 ml de solution de chlorure de sodium stérile à 0,9% pour le lavage oculaire. Les pansements élastiques sont confortables car ils s'adaptent aux mouvements de la peau et les ampoules de rinçage oculaire conviennent au nettoyage des petites irritations de l'œil.
- Rapide, facile et hygiénique pour éliminer la poussière et la saleté des yeux
- Station compacte facile à fixer au mur
- Station rechargeable
Durée de conservation : 3 ans (avant ouverture)
L×P×H : 230×32×135 mm
Taille du pansement : 72×25 mm