ContactUsLinkComponent
Anti-CCDC88A Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CCDC88A Rabbit Polyclonal Antibody
Référence ABNOPAB17324
Fournisseur:  Abnova
Anti-CCDC88A Rabbit Polyclonal Antibody
Référence ABNOPAB17324
Fournisseur:  Abnova
Spécifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    coiled-coil Domain Containing 88A
  • Symbole de l'antigène:
    CCDC88A
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Réactivité:
    Human,
    Mouse
  • Adsorption croisée:
    No
  • Format:
    Liquid
  • ID de gène:
    55704
  • Synonymes antigène:
    GIRDIN|KIAA1212|GRDN|APE|GIV|HkRP1
  • Storage buffer:
    PBS, pH 7,4 (150mM NaCl, 0,02% sodium azide, 50% glycerol)
  • Température de stockage:
    Store at –20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
  • Immunogène:
    A synthetic peptide corresponding to internal of human CCDC88A.
  • Taille:
    100 μg
  • Cdt:
    100 µg
Spécifications
À propos de cet article
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CCDC88A.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:50-1:100; ELISA: 1:5000
Type: Primary
Antigen: CCDC88A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse