Anti-TICAM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Référence ABNOPAB9740
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:TIR Domain-containing Adapter Molecule 2
- Symbole de l'antigène:TICAM2
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Adsorption croisée:No
- Format:Liquid
- ID de gène:353376
- Synonymes antigène:TRAM|MyD88-4|TIRAP3|TIRP|Putative NF-kappa-B-activating protein 502|TICAM-2|TIR domain-containing adapter molecule 2
- Storage buffer:PBS
- Température de stockage:Store at –20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
- Immunogène:A synthetic peptide corresponding to C-terminus of human TICAM2.
- Taille:100 μg
- Cdt:100 µg
Spécifications
À propos de cet article
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TICAM2.
Type: Primary
Antigen: TICAM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human