ContactUsLinkComponent
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine)) [clone: Hit3a]
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine)) [clone: Hit3a]
  • Catalog No:
  • 20-0039-T025
  • 20-0039-T100
  • Symbole de l'antigène:
  • CD3E
  • CD3E
  • Nom de l'antigène:
  • CD3 Molecule Epsilon
  • CD3 Molecule Epsilon
  • Synonymes antigène:
  • CD3e antigen|TCRE|epsilon subunit of T3|epsilon polypeptide TiT3 complex|T3E|FLJ18683|CD3-epsilon|T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain|T-cell antigen receptor complex|T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain
  • CD3e antigen|TCRE|epsilon subunit of T3|epsilon polypeptide TiT3 complex|T3E|FLJ18683|CD3-epsilon|T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain|T-cell antigen receptor complex|T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • Hit3a
  • Hit3a
  • Réactivité:
  • Chimpanzee, Human
  • Chimpanzee, Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 916
  • 916
  • Isotype:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Température de stockage:
  • 2...8 °C, protected from light
  • 2...8 °C, protected from light
  • Tested applications:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
Frequently Bought Together