ContactUsLinkComponent
Anti-ZNF775 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-ZNF775 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue ABGEAP19381B
Fournisseur:  Abgent
Anti-ZNF775 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue ABGEAP19381B
Fournisseur:  Abgent
Spécifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    zinc finger protein 775
  • Symbole de l'antigène:
    ZNF775
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Épitope:
    C-terminal
  • ID de gène:
    285971
  • Nombre d'acides aminés:
    406 to 432
  • Storage buffer:
    pH 7,4
  • Molecular weight:
    59.752 kDa
  • Sequence:
    RSPGARDTLWGRC
  • Température de stockage:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Concentration:
    0.3
  • Température de transport:
    4 °C
  • Immunogène:
    This ZNF775 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 406-432 amino acids from the C-terminal region of human ZNF775.
  • Purification:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Cdt:
    400 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: ZNF775
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human