Anti-CD69 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: ]
Supplier: Biolegend
Certificates
About this item
Type: Primary
Antigen: CD69
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Specifications
- Catalog No:
- BLEG310910
- BLEG310909
- Symbole de l'antigène:
- CD69
- CD69
- Nom de l'antigène:
- CD69 molecule
- CD69 molecule
- Synonymes antigène:
- EA1|MLR-3|AIM|GP32/28|CLEC2C|BL-AC/P26
- EA1|MLR-3|AIM|GP32/28|CLEC2C|BL-AC/P26
- Type d'anticorps:
- Primaire
- Primaire
- Clonalité:
- Monoclonal
- Monoclonal
- Conjugaison:
- APC (Allophycocyanin)
- APC (Allophycocyanin)
- Réactivité:
- Marmoset, African green monkey, Chimpanzee, Human, Squirrel monkey
- Marmoset, African green monkey, Chimpanzee, Human, Squirrel monkey
- Hôte:
- Mouse
- Mouse
- Isotype:
- IgG1 kappa
- IgG1 kappa
- Cytométrie en flux:
- Yes
- Yes