Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: ]
Supplier: Biolegend
Certificates
About this item
Type: Primary
Antigen: CD11c
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Specifications
- Catalog No:
- BLEG337207
- BLEG337208
- Symbole de l'antigène:
- ITGAX
- ITGAX
- Nom de l'antigène:
- Integrin Subunit Alpha X
- Integrin Subunit Alpha X
- Synonymes antigène:
- CD11C|SLEB6
- CD11C|SLEB6
- Type d'anticorps:
- Primaire
- Primaire
- Clonalité:
- Monoclonal
- Monoclonal
- Conjugaison:
- APC (Allophycocyanin)
- APC (Allophycocyanin)
- Réactivité:
- Mouse
- Human
- Hôte:
- Mouse
- Mouse
- Isotype:
- IgG1 kappa
- IgG1 kappa
- Cytométrie en flux:
- Yes
- Yes