ContactUsLinkComponent
Anti-LY6G Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: ]
 :  Biolegend
Anti-LY6G Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: ]
 :  Biolegend
  • Catalog No:
  • BLEG127606
  • BLEG127605
  • Symbole de l'antigène:
  • LY6G
  • LY6G
  • Nom de l'antigène:
  • Lymphocyte Antigen 6 Complex Locus G
  • Lymphocyte Antigen 6 Complex Locus G
  • Synonymes antigène:
  • Gr1|Gr-1|Ly-6G
  • Gr1|Gr-1|Ly-6G
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Réactivité:
  • Baboon, Cynomolgus monkey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human
  • Baboon, Cynomolgus monkey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • Isotype:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
Frequently Bought Together