ContactUsLinkComponent
Anti-APC Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: ]
 :  Biolegend
Anti-APC Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: ]
 :  Biolegend
  • Catalog No:
  • BLEG623402
  • BLEG623401
  • Symbole de l'antigène:
  • APC
  • APC
  • Nom de l'antigène:
  • Allophycocyanin
  • Allophycocyanin
  • Synonymes antigène:
  • DP2.5|APC|FAP|FPC|GS|DP3|DP2|Adenomatous Polyposis Coli
  • DP2.5|APC|FAP|FPC|GS|DP3|DP2|Adenomatous Polyposis Coli
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotype:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
Frequently Bought Together