Caméra numérique, AxioCam ICc5
Catalog # 630-2819
Supplier: ZEISS
Specifications
- Modèle:AxioCam ICc 5
- Résolution:5 MP
- Type de sonde:CCD
- Format de sonde:2/3"
- Désignation:Caméra numérique
- Fréquence de trame:15 fps
- Temps de pose:1 ms - 4 s
- Taille de pixel:3,45 µm
- Profondeur de couleur:64 bits
- L×P×H:45×45×45 mm
- Alimentation:8 – 36 V ; 3,5 W
- Sonde:CCD (Sony ICX 655)
- Cdt:1
Specifications
About this item
Caméra de microscopie haute résolution compacte, pour la capture rapide d'images.
- Mode de lecture progressif