Anti-Sec8 Rabbit Polyclonal Antibody
50 µg
N° de catalogue AGRIAS132708
Fournisseur: Agrisera
Aller à
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: SEC8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Zea mays
Documents
AS13 2708
Fiche technique
Spécifications
- Taille:50 µg
- Western blot:Yes
- Adsorption croisée:No
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:SEC8
- Conjugaison:Unconjugated
- Base de données UnitProt:Q93YU5,
- Réactivité:Zea mays|A. thaliana
- Température de stockage:–20 °C
- Cat. No.:AGRIAS132708
- Clonalité:Polyclonal
- Immunogène:KLH-conjugated synthetic peptide derived from Arabidopsis thaliana Sec8,
- Hôte:Rabbit
- Température de transport:Ambient



