Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
AGRIAS10768
: Agrisera
- Type d'anticorps:Secondaire
- Symbole de l'antigène:IgG (H+L)
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:AP (Alkaline Phosphatase)
- ELISA:Yes
- Hôte:Goat
- ImmunoChimie:Yes
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Adsorption croisée:No
- Température de stockage:–20 °C
- Température de transport:Ambient
- Immunogène:purified human IgG
- Purification:purified
- Taille:1 mg
- Cdt:1 mg
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human