Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
AGRIAS101525
: Agrisera
- Type d'anticorps:Secondaire
- Symbole de l'antigène:IgG (H+L)
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Réactivité:Rat
- Adsorption croisée:No
- Température de stockage:+2°C to +8 °C
- Température de transport:Ambient
- Immunogène:Purified rat IgG (H&L)
- Purification:purified
- Taille:1 mg
- Cdt:1 mg
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat