Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Catalog # AGRIAS101419
Supplier: Agrisera
Specifications
- Type d'anticorps:Secondaire
- Symbole de l'antigène:IgG (H+L)
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Goat
- ImmunoChimie:Yes
- Réactivité:Llama
- Adsorption croisée:No
- Température de stockage:+2°C to +8 °C
- Température de transport:Ambient
- Immunogène:Purified llama IgG (H&L) AAQ19986
- Purification:purified
- Taille:1 mg
- Cdt:1 mg
Specifications
About this item
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Llama