Anti-Ricin RTA subunit Mouse Monoclonal Antibody [clone: MMA]
Référence AGRIAS09648
Fournisseur: Agrisera
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Ricin RTA subunit
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:MMA
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG1
- Réactivité:Zea mays,A. thaliana
- Adsorption croisée:No
- Température de stockage:–70 °C
- Température de transport:Ambient
- Immunogène:ricin, RTA subunit
- Taille:200 µg
- Cdt:200 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: Ricin RTA subunit
Clonality: Monoclonal
Clone: MMA
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: A. thaliana, Zea mays