Caméra numérique, AxioCam MRc
Catalog # ZEIS4265089901000
Supplier: ZEISS
Specifications
- Modèle:AxioCam MRc
- Résolution:1,4 MP
- Type de sonde:CCD
- Format de sonde:2/3"
- Désignation:Caméra numérique
- Taille de pixel:6,45×6,45 µm
- Pixels (L × H):1388×1040
- Température de fonctionnement:5...35 °C
- Cdt:1
Specifications
About this item
Caméra haute résolution en aluminium anodisé bleu avec ailette de refroidissement.
- One stage Peltier cooling
- Readout of sensor sub-regions (ROI)
- FireWire / IEEE1394 including cable and IR barrier filter BG40
- TTL control for controlling of external shutters
- Mid-range colour driver