Dilueur gravimétrique, DiluFlow® Elite
Fournisseur:   INTERSCIENCE
Dilueur gravimétrique, Dilu<i>Flow</i>® Elite
Fournisseur:  INTERSCIENCE
Certificats
Dilueur gravimétrique, Dilu<i>Flow</i>® Elite
4 variantes
Product Details & Documents
DiluFlow® Elite dilue automatiquement un échantillon solide avec la quantité appropriée de diluant, en l'espace de quelques secondes. La traçabilité est complète. Programmable et connectable jusqu’à 6 diluants.
  • Profil ultra bas: avec un seuil de chargement de 30 cm, le diluteur peut parfaitement être utilisé sous une hotte à flux laminaire
  • 32 programmes personnalisables, connexion bidirectionnelle
  • Jusqu'à 6 pompes, avec 4 pompes connectables (Watson Marlow®)
  • Système d'accroche GeckoGrip, maintenant le sac d'analyse en toute circonstance
  • Light Code: indicateur lumineux simple à comprendre, affichant le statut
  • Bac de récupération amovible, pour un nettoyage aisé en cas d'éclaboussures
  • Mode multidistribution, avec pistolet optionnel pour le travail avec des tubes
 : En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887-1 et FDA BAM
 : Livré avec 1 ou 2 pompes; 1×bac de récupération; 1×protection pour embout de distribution; ensemble de distribution, 1 par pompe (GL45 - Ø 6,4 mm); câble USB, logiciel de supervision, cordon d'alimentation, 1× BagOpen® 400 pour dilueurs, manuel d'utilisation, notice simplifiée d'utilisation, 10 adhésifs GeckoGrip, échantillons de sacs stériles.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • INSC503101
  • INSC503201
  • INSC503105
  • INSC503205
  • Modèle:
  • DiluFlow® Elite Simple pompe (1 kg)
  • DiluFlow® Elite Double pompe (1 kg)
  • DiluFlow® Elite Simple pompe (5 kg)
  • DiluFlow® Elite Double pompe (5 kg)
  • Facteur de dilution:
  • 2 à 1000, fractions personnalisables
  • 2 à 1000, fractions personnalisables
  • 2 à 1000, fractions personnalisables
  • 2 à 1000, fractions personnalisables
  • Vitesse de distribution:
  • Modes rapide/standard/précis
  • Modes rapide/standard/précis
  • Modes rapide/standard/précis
  • Modes rapide/standard/précis
  • Durée:
  • <8 pour un échantillon de 25 g dilué au 1/10
  • <8 pour un échantillon de 25 g dilué au 1/10
  • <8 pour un échantillon de 25 g dilué au 1/10
    < 75 pour un échantillon de 375 g dilué au 1/10 (avec le set d'accélération en mode rapide)
  • <8 pour un échantillon de 25 g dilué au 1/10
    < 75 pour un échantillon de 375 g dilué au 1/10 (avec set d'accélération en mode rapide)
  • Max. weight:
  • 1000 g
  • 1000 g
  • 5000 g
  • 5000 g
  • Précision:
  • >99% (dilution)
  • >99% (dilution)
  • >99% (dilution)
  • >99% (dilution)
  • Résolution:
  • 0,01 g jusqu'à 200 g
  • 0,01 g jusqu'à 200 g
  • 0,01 g jusqu'à 200 g
  • 0,01 g jusqu'à 200 g
  • Données imprimées:
  • Poids d'échantillon / Poids total / Facteur de dilution / Précision de la dilution /
    Diluant / Numéro d'échantillon / Numéro de lot du diluant / Date / Heure /
    Date de la dernière calibration / Nom de l'opérateur / Nom du programme
  • Poids d'échantillon / Poids total / Facteur de dilution / Précision de la dilution /
    Diluant / Numéro d'échantillon / Numéro de lot du diluant / Date / Heure /
    Date de la dernière calibration / Nom de l'opérateur / Nom du programme
  • Poids d'échantillon / Poids total / Facteur de dilution / Précision de la dilution /
    Diluant / Numéro d'échantillon / Numéro de lot du diluant / Date / Heure /
    Date de la dernière calibration / Nom de l'opérateur / Nom du programme
  • Poids d'échantillon / Poids total / Facteur de dilution / Précision de la dilution /
    Diluant / Numéro d'échantillon / Numéro de lot du diluant / Date / Heure /
    Date de la dernière calibration / Nom de l'opérateur / Nom du programme
  • Interfaces:
  • 2 ports USB (de type A) pour les connexions: imprimante, clavier, lecteur code-barres, clé USB
    1 port USB (de type B) pour la connexion à l'ordinateur/ prise Jack pour une pédale à pied
    Pistolet / connexion au LIMS par Ethernet
  • 2 ports USB (de type A) pour les connexions: imprimante, clavier, lecteur code-barres, clé USB
    1 port USB (de type B) pour la connexion à l'ordinateur/ prise Jack pour une pédale à pied
    Pistolet / connexion au LIMS par Ethernet
  • 2 ports USB (de type A) pour les connexions: imprimante, clavier, lecteur code-barres, clé USB
    1 port USB (de type B) pour la connexion à l'ordinateur/ prise Jack pour une pédale à pied
    Pistolet / connexion au LIMS par Ethernet
  • 2 ports USB (de type A) pour les connexions: imprimante, clavier, lecteur code-barres, clé USB
    1 port USB (de type B) pour la connexion à l'ordinateur/ prise Jack pour une pédale à pied
    Pistolet / connexion au LIMS par Ethernet
  • Alimentation:
  • 100/240 V, ~ 50/60 Hz
  • 100/240 V, ~ 50/60 Hz
  • 100/240 V, ~ 50/60 Hz
  • 100/240 V, ~ 50/60 Hz
  • L×P×H:
  • 310×415×375 mm
  • 370×415×375 mm
  • 310×415×375 mm
  • 370×415×375 mm
  • Poids:
  • 13 kg
  • 15,5 kg
  • 13 kg
  • 15,5 kg
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DiluFlow® Elite Simple pompe (1 kg)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    INSC503101
    Modèle
    DiluFlow® Elite Simple pompe (1 kg)
    Facteur de dilution
    2 à 1000, fractions personnalisables
    Vitesse de distribution
    Modes rapide/standard/précis
    Durée
    <8 pour un échantillon de 25 g dilué au 1/10
    Max. weight
    1000 g
    Précision
    >99% (dilution)
    Résolution
    0,01 g jusqu'à 200 g
    Données imprimées
    Poids d'échantillon / Poids total / Facteur de dilution / Précision de la dilution /
    Diluant / Numéro d'échantillon / Numéro de lot du diluant / Date / Heure /
    Date de la dernière calibration / Nom de l'opérateur / Nom du programme
    Interfaces
    2 ports USB (de type A) pour les connexions: imprimante, clavier, lecteur code-barres, clé USB
    1 port USB (de type B) pour la connexion à l'ordinateur/ prise Jack pour une pédale à pied
    Pistolet / connexion au LIMS par Ethernet
    Alimentation
    100/240 V, ~ 50/60 Hz
    L×P×H
    310×415×375 mm
    Poids
    13 kg
  • DiluFlow® Elite Double pompe (1 kg)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    INSC503201
    Modèle
    DiluFlow® Elite Double pompe (1 kg)
    Facteur de dilution
    2 à 1000, fractions personnalisables
    Vitesse de distribution
    Modes rapide/standard/précis
    Durée
    <8 pour un échantillon de 25 g dilué au 1/10
    Max. weight
    1000 g
    Précision
    >99% (dilution)
    Résolution
    0,01 g jusqu'à 200 g
    Données imprimées
    Poids d'échantillon / Poids total / Facteur de dilution / Précision de la dilution /
    Diluant / Numéro d'échantillon / Numéro de lot du diluant / Date / Heure /
    Date de la dernière calibration / Nom de l'opérateur / Nom du programme
    Interfaces
    2 ports USB (de type A) pour les connexions: imprimante, clavier, lecteur code-barres, clé USB
    1 port USB (de type B) pour la connexion à l'ordinateur/ prise Jack pour une pédale à pied
    Pistolet / connexion au LIMS par Ethernet
    Alimentation
    100/240 V, ~ 50/60 Hz
    L×P×H
    370×415×375 mm
    Poids
    15,5 kg
  • DiluFlow® Elite Simple pompe (5 kg)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    INSC503105
    Modèle
    DiluFlow® Elite Simple pompe (5 kg)
    Facteur de dilution
    2 à 1000, fractions personnalisables
    Vitesse de distribution
    Modes rapide/standard/précis
    Durée
    <8 pour un échantillon de 25 g dilué au 1/10
    < 75 pour un échantillon de 375 g dilué au 1/10 (avec le set d'accélération en mode rapide)
    Max. weight
    5000 g
    Précision
    >99% (dilution)
    Résolution
    0,01 g jusqu'à 200 g
    Données imprimées
    Poids d'échantillon / Poids total / Facteur de dilution / Précision de la dilution /
    Diluant / Numéro d'échantillon / Numéro de lot du diluant / Date / Heure /
    Date de la dernière calibration / Nom de l'opérateur / Nom du programme
    Interfaces
    2 ports USB (de type A) pour les connexions: imprimante, clavier, lecteur code-barres, clé USB
    1 port USB (de type B) pour la connexion à l'ordinateur/ prise Jack pour une pédale à pied
    Pistolet / connexion au LIMS par Ethernet
    Alimentation
    100/240 V, ~ 50/60 Hz
    L×P×H
    310×415×375 mm
    Poids
    13 kg
  • DiluFlow® Elite Double pompe (5 kg)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15’360.00
    SFr. 15’360.00
    1 * 1 ST
       SFr. 15’360.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    INSC503205
    Modèle
    DiluFlow® Elite Double pompe (5 kg)
    Facteur de dilution
    2 à 1000, fractions personnalisables
    Vitesse de distribution
    Modes rapide/standard/précis
    Durée
    <8 pour un échantillon de 25 g dilué au 1/10
    < 75 pour un échantillon de 375 g dilué au 1/10 (avec set d'accélération en mode rapide)
    Max. weight
    5000 g
    Précision
    >99% (dilution)
    Résolution
    0,01 g jusqu'à 200 g
    Données imprimées
    Poids d'échantillon / Poids total / Facteur de dilution / Précision de la dilution /
    Diluant / Numéro d'échantillon / Numéro de lot du diluant / Date / Heure /
    Date de la dernière calibration / Nom de l'opérateur / Nom du programme
    Interfaces
    2 ports USB (de type A) pour les connexions: imprimante, clavier, lecteur code-barres, clé USB
    1 port USB (de type B) pour la connexion à l'ordinateur/ prise Jack pour une pédale à pied
    Pistolet / connexion au LIMS par Ethernet
    Alimentation
    100/240 V, ~ 50/60 Hz
    L×P×H
    370×415×375 mm
    Poids
    15,5 kg
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC505007
    Module de pompage externe avec pompe simple, tuyaux en silicone pour tête de pompe (6,4 mm de Ø int.)
    DiluFlow® Elite
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • INSC513020
    Trocar for broth bags
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 209.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 710-1887
    Handy gun, dispensing control with handy gun including electronic start button
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 388.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • INSC513015
    Independent stand for broth bags
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 591.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC507008
    Foot pedal, for hands-free operation
    BabyGravimat®, DiluFlow® Pro, DiluFlow® Elite
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 209.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC513005
    Calibrated weight, class F1, 500 g
    Gravimat®, BabyGravimat®, DiluFlow® Pro, DiluFlow® Elite
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC513001
    Bottle, autoclavable, 5 litre
    Gravimat®, BabyGravimat®, DiluFlow® Pro, DiluFlow® Elite
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 414.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC511000
    Booster kit, with booster pump, 1 dispensing assembly "Y"
    Gravimat®, DiluFlow® Pro, DiluFlow® Elite
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 741.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC513040
    PEEK nozzles for tubing (int.Ø 1,6 - 3,2 mm)
    DiluFlow® Elite, DiluFlow® Pro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 244.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC522000
    Barcode reader
    Spiral plater, DiluFlow® Pro, DiluFlow® Elite
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 655.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC513039
    Embouts coniques
    DiluFlow® Elite, DiluFlow® Pro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 295.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC513024
    PEEK nozzles for tubing (int.Ø 4,8 - 8 mm)
    DiluFlow® Elite, DiluFlow® Pro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 236.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC505009
    GeckogGrip (jeu de 10)
    DiluFlow® Elite, DiluFlow® Pro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 SET - SFr. 134.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC505003
    Plate-forme à pince pour maintenir un tube (10 - 60 mm de Ø)
    DiluFlow® Elite
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC513047
    Tubings (Ø 3,2 mm)
    DiluFlow®, DiluFlow® Elite, DiluFlow® Pro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 307.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC513008
    Booster kit dispensing assembly(GL45, Ø 3,2 mm)
    DiluFlow®, DiluFlow® Elite, DiluFlow® Pro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC513009
    Tubings + Y (Ø 3,2 mm)
    DiluFlow®, DiluFlow® Elite, DiluFlow® Pro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • INSC505013
    Adjustable nozzles, set of 5, length: 12 cm for tubings of int.Ø 6,4 mm
    DiluFlow®, DiluFlow® Elite, DiluFlow® Pro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 490.00