Microscope inversé, Axio Vert.A1
Microscope inversé, Binoculaire, 4× φ1, 10× φ1, 20× φ1, 40× φ1
N° de catalogue ZEIS4912370002000
Fournisseur: ZEISS
Aller à
Product Details & Documents
L'Axio Vert.A1 est conçu pour l'examen d'échantillons lourds, notamment en biologie.
- Toutes les techniques de contraste pour visualiser les structures les plus fines
- Contraste interférentiel (DIC) (en option)
- Contraste interférentiel de lumière polarisée (C-DIC)
- Tourelle marquée (5×) pour reconnaître un changement d'objectifs
- Contrôle de l'éclairage qui détecte et retrouve les valeurs d'intensité
Delivery information: Fourni avec un adapteur et un guide-objets.
Spécifications
- Grossissement:4× φ1, 10× φ1, 20× φ1, 40× φ1
- Désignation:Microscope inversé
- Type:Binoculaire
- Cat. No.:ZEIS4912370002000
- Oculaires:Grand champ 10×/23 mm
- Éclairage:Halogène
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4230049020000Système d'éclairage LED (lumière transmise) avec platine métallique, Ø = 25 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4278099000000Filtre de conversion, 5700 - 3200 K (Ø = 32 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 37.05
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4101360129100Labscope module multi channel DLic, for acquisition of fluorescence and transmitted light images in independent channelsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4103800300000Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layoutConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST