Boîte à puits central pour FIV, Nunc™
Catalog # NUNC150260
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Ø:55 mm
- Emballage:Conditionnement individuel
- Désignation:Boîte à puits central pour FIV, ventilée, avec couvercle
- Hauteur:16 mm
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Cdt:120
Specifications
About this item
Surface non traitée, stérile (SAL 10-6), avec couvercle. Ces boîtes à puits central pour FIV répondent aux exigences les plus strictes en matière de tests, certification et validation FIV en fournissant des résultats de qualité, réguliers et fiables lors du lavage des embryons et des ovocytes.
- Angle idéal des parois des puits pour localiser et laver facilement les échantillons
- Fond parfaitement plat pour le maintien d'une température optimale
- Conception ergonomique pour une sécurité accrue
- Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
Fabriqués conformément aux normes ISO 13485, avec une traçabilité totale des lots
Certifications: Fabriqués conformément aux normes ISO 13485, avec une traçabilité totale des lots