Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Enregistreur compact de température et d'humidité
Enregistreur compact de température et d'humidité
Catalog # 620-2364
undefined
Enregistreur compact de température et d'humidité
Catalog # 620-2364
Specifications
  • Plage de mesure:
    T: –20…+70 °C
    RH: 0 - 100 %
  • Data memory - No. of readings:
    32000
  • Interface:
    USB
  • Indice de protection:
    IP 67
  • Batterie - Durée de vie:
    20-50 h
  • Poids:
    85 g
  • L×P×H:
    90×60×23 mm
  • Précision:
    T: ±0,3 °C
    RH: ±3,0 %
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Cet enregistreur compact à haut niveau de protection IP offre une grande capacité de stockage et une fonction de statistique des valeurs maximales/minimales/moyennes. Capteur d'humidité interne et capteur de température NTC.
  • High accuracy
  • Clear LCD display with visual alerts
  • HW4-lite PC software for programming and analysing
  • High measurement accuracy of ±3,0% RH and ±0,3 °C
  • Compact design with a high IP protection
  • MIN/MAX/AVG statistical function
Large storage capacity: 32000 lines, programmable start and stop time with the HW4 software.
Certifications: Boîtier IP 67. Conforme à la norme FDA CFR 21 partie 11 /GAMP 5.
Delivery: livré avec une batterie longue durée CR2, un certificat de fonctionnement et d'étalonnage, ainsi que le code de clé du logiciel HW4-lite.