Cutter de sécurité, SECUPRO MERAK
Catalog # 233-0184
Supplier: MARTOR ARGENTAX
Specifications
- Longueur totale:128 mm
- Lame:26×18,5×0,4 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
En acier, poignée en plastique.
- Rétraction de lame automatique après la découpe, la lame se rétracte dans le boîtier même si l'utilisateur maintient le curseur enfoncé avec son pouce
- Lame avec quatre bords de coupe : Augmente la durée d'utilisation d'une seule lame et assure une qualité élevée de coupe en toutes circonstances
- Changement de lame sûr sans outi, un aimant intégré empêche la lame de tomber
- Poignée en plastique résistant à l'abrasion et très légère, le bras qui effectue la coupe se fatigue moins
- Utilisation par les gauchers et les droitiers
Ce cutter pratique et verrouillable avec rétraction de lame automatique est très léger et facile à utiliser. Il s'utilise pour couper tous les types de matériaux: carton, bande de cerclage en plastique, rubans, aluminium et papier. Le cutter est fourni avec une lame en acier n° 92 mais il peut également s'utiliser avec une lame en acier inoxydable n° 192.
Certifications: Testé TÜV