ContactUsLinkComponent
Électrode pour oxygène dissous optique/luminescent (LDO) permettant de mesurer la DBO, IntelliCAL™ LBOD101
  664-0205
 :  Hach
undefined
Électrode pour oxygène dissous optique/luminescent (LDO) permettant de mesurer la DBO, IntelliCAL™ LBOD101
  664-0205
 :  Hach
  • Concentration:
    0,05 - 20,00 mg/l
  • Connexion:
    Câble de 1 m
  • Ø×L:
    15,9×200 mm
  • Pour:
    Mesures de la DBO
  • Type:
    IntelliCAL™ LBOD101
  • Désignation:
    Électrode IntelliCAL™ LBOD101
  • Matière:
    PC/ABS
  • Seq:
    60
  • Cdt:
    1
  • Température:
    0...+50 °C
Le LBOD101 est un capteur numérique pour oxygène dissous luminescent (LDO) avec un système d'agitation intégré remplaçable. L'électrode mesure la quantité d'oxygène dissous pour déterminer la demande biochimique en oxygène (DBO) dans les flacons DBO des applications de test DBO5. L'électrode est utilisée pour les mesures initiales et finales de l'oxygène dissous.
  • Compatible uniquement avec les mètres numériques Hach (par exemple HQd)
  • Pas de membranes à souiller ou à remplacer, aucune solution d'électrolyte à remplir, étalonnage en deux points rapide et fiable qui se stabilise rapidement
  • L'ensemble d'agitation et le moteur magnétique durable sont remplaçables
  • Enregistrement de la date/de l'heure pour chaque mesure, ID opérateur et échantillon, historique d'étalonnage, paramètre, numéro de série de la sonde
  • L'électrode peut être déplacée entre appareils sans besoin de re-étalonner ou de ressaisir de la configuration des mesures
  • Idéal pour un environnement multi-utilisateur avec plusieurs appareils de mesure de la série HQd