ContactUsLinkComponent
Caméra numérique, Axiocam MRc5
  ZEIS0000000450354
 :  ZEISS
undefined
Caméra numérique, Axiocam MRc5
  ZEIS0000000450354
 :  ZEISS
  • Modèle:
    Axiocam MRc5
  • Résolution:
    5 MP
  • Type de sonde:
    CCD
  • Format de sonde:
    2/3"
  • Désignation:
    Caméra numérique
  • Fréquence de trame:
    3 fps @ 1296×968
    11 fps @ 430×322
    16 fps @ 258×193
  • Systèmes d'exploitation:
    Windows® 2000, XP
  • Taille de pixel:
    3,4×3,4 µm
  • Profondeur de couleur:
    36 bits
  • L×P×H:
    11×8×4,5 mm
  • Interfaces:
    FireWire/IEEE 1394 for easy connection to PC and notebook
  • Température de fonctionnement:
    5...35 °C
  • Sensibilité:
    Infrared barrier filter from 400 to 710 nm
  • Sonde:
    ICX 282, Interline Transfer CCD
  • Poids:
    370 g
  • Cdt:
    1
This high resolution compact digital camera for microscopy can work in a stand-alone mode driver software, standard FireWire/IEEE1394 interface including cable and infrared barrier filter BG40.
  • Blue anodized aluminum, cooling fins, ¼" photo thread for tripod mount housing
  • One stage Peltier cooling control signals
  • 12 different capture modes and fast live images
  • Trigger in/out signal for control of external components
  • Fast live image modes for easy orientation on the specimen