Pipette tips, multi crystal
Pipette tips, multi crystal
Fournisseur:   Sorenson Bioscience
Pipette tips, multi crystal
Fournisseur:  Sorenson Bioscience
Certificats
Pipette tips, multi crystal
Pipette tips, multi crystal
2 variantes
Product Details & Documents
Virgin PP, non sterile, transparent.
  • Conical top and smooth narrow lumen for maximum sample recovery and accuracy
  • Manufactured from virgin materials and guaranteed free from pyrogens and heavy metals
  • Certified free from RNases, DNases, human DNA and PCR inhibitors
These 10 μl pipette tips are optimised to fit Eppendorf pipettes.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Volume
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • 0,5 - 10 µl
    Bulk (1000/bag)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
  • 0,5 - 10 µl
    10 racks, 96 each
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’210.00
    SFr. 1’210.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’210.00