Imprimantes pour machines à laver la verrerie
: MIELE
L'imprimante PRT 100 peut être relié à un lave-vaisselle via le module RS232 (inclus avec 141-0413 et 141-0616) ceci est une solution à faible coût idéal pour les petites installations sans PC ou pour les progiciels de documentation de processus d'entrée de gamme.
Frequently Bought Together