VWR® Traceable®, Thermomètres numériques pour réfrigérateurs
Catalog # 620-2302
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Plage de mesure:0…45 °C
- Résolution:0,1 °C
- Poids:14,2 g
- l×p×h:25×10×64 mm
- Précision:±1,0 (5…25); ±1,5 °C
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce thermomètre est conçu pour surveiller les températures dans les entrepôts, laboratoires, bureaux et hottes d’aspiration. Il est livré avec des dispositifs de fixation pour un positionnement souple.
- Écran LCD facile à lire
- Interrupteur permettant d’alterner entre °F et °C
- Mise à jour toutes les 30 secondes
Certifications: Traçabilité assurée conformément à la norme ISO/CEI 17025 et aux normes NIST.
Delivery: Livré avec une ventouse, une fixation VELCRO®, une pile à oxyde d’argent et un certificat d’étalonnage Traceable®.