BASIC Plus Laboratory Coats
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
À propos de cet article
Ces blouses de laboratoire sont fabriquées à partir de tissu SMS triple épaisseur qui résiste à la pénétration du sang. Recommandées dans les zones présentant un risque de contact avec des liquides légers.
- Col et poignets tricotés
- Cinq boutons-pression
- Trois poches renforcées
- Étiquette pour la taille/le nom
- Attache au niveau du col pour pendre la blouse
1 variantes
Product Details & Documents
Ces blouses de laboratoire sont fabriquées à partir de tissu SMS triple épaisseur qui résiste à la pénétration du sang. Recommandées dans les zones présentant un risque de contact avec des liquides légers.
- Col et poignets tricotés
- Cinq boutons-pression
- Trois poches renforcées
- Étiquette pour la taille/le nom
- Attache au niveau du col pour pendre la blouse
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
- Catalog No:
- KIMB10031
- KIMW10034
- Environmentally Preferable:
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Type de fermeture:
- Avec boutons pression
- Avec boutons pression
- Poches:
- avec poches
- avec poches
- Genre:
- Unisex
- Unisex
- Applications des tenues:
- Laboratoire|Clinique
- Laboratoire|Clinique
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- CouleurTaille de confectionDisponibilitéPrix
- bleuMArrêté-Spécifications :
Waste Reducing Plus
Specifications
Cat. No.KIMB10031Environmentally PreferableWaste ReducingType de fermetureAvec boutons pressionPochesavec pochesGenreUnisexApplications des tenuesLaboratoire|CliniqueWaste Reducing - Spécifications :
Waste Reducing New ProductPlus
Specifications
Cat. No.KIMW10034Environmentally PreferableWaste ReducingType de fermetureAvec boutons pressionPochesavec pochesGenreUnisexApplications des tenuesLaboratoire|CliniqueWaste Reducing New Product