ContactUsLinkComponent
Biological safety cabinet, class I, Purifier®
Anbieter:  LABCONCO
Zertifikate
undefined
Biological safety cabinet, class I, Purifier®
Anbieter:  LABCONCO
Technische Daten
  • Catalog No:
  • LBCP3980221
  • LBCP3980423
  • Modèle:
  • Purifier® - 2 feet
  • Purifier® - 4 feet
  • Volume d'air évacué:
  • 187 - 264 m³/h
  • 374 - 527 m³/h
  • Filtres:
  • 99,99% efficient exhaust HEPA filter
  • 99,99% efficient exhaust HEPA filter
  • Raccordement secteur:
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • L×P×H ext.:
  • 603×727×942 mm
  • 1213×727×942 mm
  • Poids:
  • 57 kg
  • 88 kg
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Produktinformationen
Frequently Bought Together