Anti-UCN Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBIU2575-04D
Supplier: US Biological
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Urocortin
- Symbole de l'antigène:UCN
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat
- Format:Serum
- Formulaire:lyophilized powder
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:50 µl
- Cdt:50 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:200; Immunochemistry: 1:500
Type: Primary
Antigen: UCN (urocortin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat