ContactUsLinkComponent
Anti-TRPM8 Rabbit Polyclonal Antibody
  USBIT8666-38C
Anti-TRPM8 Rabbit Polyclonal Antibody
  USBIT8666-38C
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 8
  • Symbole de l'antigène:
    TRPM8
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Rat
  • Formulaire:
    lyophilized powder
  • Nombre d'acides aminés:
    656 to 680
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Purification:
    purified
  • Taille:
    200 µg
  • Cdt:
    200 µG
Type: Primary
Antigen: TRPM8 (transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat