Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-MAP2K2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MAP2K2 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBIM2865-20B
Fournisseur:  US Biological
Anti-MAP2K2 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBIM2865-20B
Fournisseur:  US Biological

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Mitogen-activated protein kinase kinase 2
  • Symbole de l'antigène:
    MAP2K2
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoFluorescence:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    liquid
  • Modification:
    phospho-Thr394
  • Storage buffer:
    PBS(without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mMsodium chloride, 0,02% sodium azide, 50% glycerol.
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Purification:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Taille:
    50 µg
  • Cdt:
    50 µG

Spécifications

À propos de cet article

Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:100-1:200; Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 1:50-1:100

Type: Primary
Antigen: MAP2K2 (mitogen-activated protein kinase kinase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat