Anti-LYVE1 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBIL9375-03H
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1
- Symbole de l'antigène:LYVE1
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Formulaire:liquid
- Température de stockage:Cool
- Concentration:~0,5 mg/ml
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by immunoaffinity chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:1000
Type: Primary
Antigen: LYVE1 (lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human