Anti-IRF1 Goat Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBII7662-81G
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Interferon regulatory factor 1
- Symbole de l'antigène:IRF1
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Goat
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:lyophilized powder
- Storage buffer:PBSwith Trehalose.
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by immunoaffinity chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: IRF1 (interferon regulatory factor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human