Anti-IgG, Goat Polyclonal Antibody
USBII1904-53G
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:IgG
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Goat
- Réactivité:Mouse
- Formulaire:liquid
- Storage buffer:10mMsodium phosphate, 0,15M sodium chloride, pH 7,2, 0,05% sodium azide.
- Température de stockage:Cool
- Concentration:~1 mg/ml
- Température de transport:Ice
- Taille:1 mg
- Cdt:1 mg
Type: Primary
Antigen: IgG,
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse