Anti-FOXJ1 Rabbit polyclonal antibody
N° de catalogue USBIF9047-55-100
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Forkhead Box J1
- Symbole de l'antigène:FOXJ1
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Formulaire:liquid
- Storage buffer:PBS, 0,02% sodium azide, before the addition of glycerol to 40%.
- Température de stockage:Cool
- Concentration:~0,2 mg/ml
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by immunoaffinity chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Recommended dilution: ELISA: 1: 250000
Type: Primary
Antigen: FOXJ1 (forkhead box J1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human