Anti-FBLN5 Goat polyclonal antibody
N° de catalogue USBIF4350-35C
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Fibulin 5
- Symbole de l'antigène:FBLN5
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Goat
- Réactivité:Human,Dog,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:liquid
- Storage buffer:Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3, 0,5% BSA.
- Sequence:C-RPIKGPREIQLDLE
- Température de stockage:Cool
- Concentration:~0,5 mg/ml
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by immunoaffinity chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Western Blot: 0.1-0. 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: FBLN5 (fibulin 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat