Anti-IL16 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI146375
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Interleukin 16
- Symbole de l'antigène:IL16
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Épitope:N-terminal
- Formulaire:liquid
- Storage buffer:PBS, 0,02% sodium azide.
- Température de stockage:Cool
- Concentration:~1 mg/ml
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by immunoaffinity chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Recommended dilution: Western Blot: 1-2?g/ml; Immunochemistry: 2.5 ?g/ml; Immunofluorescence: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: IL16 (interleukin 16)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat