Anti-KITLG Rabbit Polyclonal Antibody
USBI145142
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:KIT ligand
- Symbole de l'antigène:KITLG
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:lyophilized powder
- Storage buffer:0,9mg NaCl, 0,2mg Na2HPO4, 0,05mg NaN3.
- Température de stockage:Cool
- Concentration:~1 mg/ml
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by immunoaffinity chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Type: Primary
Antigen: KITLG (KIT ligand)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human